4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(4-Bromophenyl)dibenzo[b,d]furan
OR55286-5G
APOSOR55286-5GEA 30.6 EUR
APOSOR55286-5G
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
Formel: C₁₈H₁₁BrO
Molecular Weight: 323,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19441306
CAS-Nummer: 955959-84-9