3-Phenyl-2-propin-1-ol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
OR5529-100G OR5529-25G OR5529-5G
APOSOR5529-100GEA 294 EUR
APOSOR5529-100G APOSOR5529-25G APOSOR5529-5G
3-Phenyl-2-propin-1-ol 98+%
3-Phenyl-2-propin-1-ol
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 129…130 °C/10mmHg
Dichte: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040914
CAS-Nummer: 1504-58-1