2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55295-250MG
OR55295-1G
APOSOR55295-250MGEA
71.2
EUR
APOSOR55295-250MG
APOSOR55295-1G
2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₇NO₂ Molecular Weight: 195.26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264341 CAS-Nummer: 42381-05-5 |