1-Brom-2-butin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5530-25G
OR5530-5G
OR5530-100G
APOSOR5530-25GEA
31.9
EUR
APOSOR5530-25G
APOSOR5530-5G
APOSOR5530-100G
1-Brom-2-butin 98%
1-Brom-2-butin
Formel:
C₄H₅Br Siedepunkt: 123…125 °C Dichte: 1,519 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 36 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190233 CAS-Nummer: 3355-28-0 UN: 1993 ADR: 3,III |