4,5-Dibrom-1,2-benzoldiamin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Diamino-4,5-dibromobenzene, 4,5-Dibromobenzene-1,2-diamine
OR55318-25G
OR55318-100G
APOSOR55318-25GEA
132
EUR
APOSOR55318-25G
APOSOR55318-100G
4,5-Dibrom-1,2-benzoldiamin 97+%
4,5-Dibrom-1,2-benzoldiamin
Formel:
C₆H₆Br₂N₂ Molecular Weight: 265,94 g/mol Schmelzpunkt: 137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00795598 CAS-Nummer: 49764-63-8 |