Quinoline-N-oxide hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55323-25G OR55323-5G
APOSOR55323-25GEA 292 EUR
APOSOR55323-25G APOSOR55323-5G
Quinoline-N-oxide hydrate
Quinoline-N-oxide hydrate
Formel: C₉H₇NO·xH₂O
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149472
CAS-Nummer: 64201-64-5