5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorphenyl)porphyrin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphine
OR55339-100MG OR55339-250MG
APOSOR55339-100MGEA 183 EUR
APOSOR55339-100MG APOSOR55339-250MG
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorphenyl)porphyrin
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorphenyl)porphyrin
Formel: C₄₄H₂₂Cl₈N₄
Molecular Weight: 890,29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191500
CAS-Nummer: 37083-37-7