5-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (5-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
OR5534-25G OR5534-5G
APOSOR5534-25GEA 42.2 EUR
APOSOR5534-25G APOSOR5534-5G
5-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure 98%
5-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₃
Molecular Weight: 186.40 g/mol
Schmelzpunkt: 134…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318966
CAS-Nummer: 89694-48-4