Di-tert-butylmalonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55346-100G OR55346-500G OR55346-25G
APOSOR55346-100GEA 68.3 EUR
APOSOR55346-100G APOSOR55346-500G APOSOR55346-25G
Di-tert-butylmalonat 98%
Di-tert-butylmalonat
Formel: C₁₁H₂₀O₄
Molecular Weight: 216,28 g/mol
Siedepunkt: 65…67 °C/1mmHg
Dichte: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008810
CAS-Nummer: 541-16-2