[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR5536-1G OR5536-5G
APOSOR5536-1GEA 297 EUR
APOSOR5536-1G APOSOR5536-5G
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid, technische Qualität
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid
Formel: C₈H₇ClO₄S
Molecular Weight: 234,66 g/mol
Schmelzpunkt: 125…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094677
CAS-Nummer: 22958-99-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR