5-Acetamido-2-nitrophenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5539-1G OR5539-5G OR5539-10G
APOSOR5539-1GEA 143 EUR
APOSOR5539-1G APOSOR5539-5G APOSOR5539-10G
5-Acetamido-2-nitrophenylboronsäure 96%
5-Acetamido-2-nitrophenylboronsäure
Formel: C₈H₉BN₂O₅
Schmelzpunkt: 193…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659829
CAS-Nummer: 78887-36-2