Allylchlordimethylsilan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Allyldimethylchlorsilan, ADMCS
OR55393-25G OR55393-5G
APOSOR55393-25GEA 256 EUR
APOSOR55393-25G APOSOR55393-5G
Allylchlordimethylsilan 95%
Allylchlordimethylsilan
Formel: C₅H₁₁ClSi
Molecular Weight: 134.68 g/mol
Siedepunkt: 111…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000506
CAS-Nummer: 4028-23-3
EINECS: 223-706-2
UN: 2985
ADR: 3+8 II