2'-Aminoacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Aminoacetophenon
OR55399-100G
OR55399-1KG
OR55399-500G
APOSOR55399-100GEA
39.3
EUR
APOSOR55399-100G
APOSOR55399-1KG
APOSOR55399-500G
2'-Aminoacetophenon 95%
2'-Aminoacetophenon
Formel:
C₈H₉NO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007717 CAS-Nummer: 551-93-9 |