(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55409-25G OR55409-5G
APOSOR55409-25GEA 429 EUR
APOSOR55409-25G APOSOR55409-5G
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate 97%
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Formel: C₇H₁₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066526
CAS-Nummer: 60456-21-5