5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid, dehydrate, N-BOC protected
OR5544-1G
OR5544-250MG
APOSOR5544-1GEA
432
EUR
APOSOR5544-1G
APOSOR5544-250MG
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester
Formel:
C₁₂H₁₆BNO₄ Molecular Weight: 249,07 g/mol Schmelzpunkt: 134…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659853 CAS-Nummer: 850568-79-5 |