2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(1,3-Dioxoprop-2-yl)-3-nitrobenzoic acid
OR5547-1G OR5547-5G OR5547-25G
APOSOR5547-1GEA 143 EUR
APOSOR5547-1G APOSOR5547-5G APOSOR5547-25G
2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Formel: C₁₀H₇NO₆
Molecular Weight: 237,17 g/mol
Schmelzpunkt: 199…201 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216499
CAS-Nummer: 205985-96-2