Methyl-3-iod-2-methylbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-iodo-2-methylbenzoate
OR55477-1G OR55477-5G OR55477-10G
APOSOR55477-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55477-1G APOSOR55477-5G APOSOR55477-10G
Methyl-3-iod-2-methylbenzoat 98%
Methyl-3-iod-2-methylbenzoat
Formel: C₉H₉IO₂
Molecular Weight: 276.0710 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12923250
CAS-Nummer: 52570-33-9