1-Boc-5-cyan-2-indolboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-cyano-1H-indol-2-yl)boronic acid, 5-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
OR5550-1G
OR5550-100MG
APOSOR5550-1GEA
259
EUR
APOSOR5550-1G
APOSOR5550-100MG
1-Boc-5-cyan-2-indolboronsäure 98%
1-Boc-5-cyan-2-indolboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₅BN₂O₄ Schmelzpunkt: 260…270 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD04114578 CAS-Nummer: 475102-15-9 |