Cyclopropan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55510-25G OR55510-5G OR55510-100G
APOSOR55510-25GEA 637 EUR
APOSOR55510-25G APOSOR55510-5G APOSOR55510-100G
Cyclopropan 99%
Cyclopropan
Formel: C₃H₆
Molecular Weight: 42,08 g/mol
Siedepunkt: –33 °C
Schmelzpunkt: –128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 75-19-4
UN: 1027
ADR: 2.1,