5-Brom-4-methoxy-2-nitroanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55519-1G
OR55519-250MG
APOSOR55519-1GEA
232
EUR
APOSOR55519-1G
APOSOR55519-250MG
5-Brom-4-methoxy-2-nitroanilin 98%
5-Brom-4-methoxy-2-nitroanilin
Formel:
C₇H₇BrN₂O₃ Molecular Weight: 247.0461 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031127 CAS-Nummer: 6943-69-7 |