(3-Nitrophenyl)methansulfonsäurechlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
OR55548-25G OR55548-5G
APOSOR55548-25GEA 720 EUR
APOSOR55548-25G APOSOR55548-5G
(3-Nitrophenyl)methansulfonsäurechlorid 95%
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClNO₄S
Molecular Weight: 235.64 g/mol
Schmelzpunkt: 95…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01859935
CAS-Nummer: 58032-84-1
UN: 3261
ADR: 8 III