2'-Methoxy-1'-acetonaphthone 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Acetyl-2-methoxynaphthalene, 1-(2-Methoxynaphthalen-1-yl)ethanone
OR55564-1G OR55564-5G
APOSOR55564-1GEA 65.4 EUR
APOSOR55564-1G APOSOR55564-5G
2'-Methoxy-1'-acetonaphthone 99%
2'-Methoxy-1'-acetonaphthone
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molecular Weight: 200,24 g/mol
Schmelzpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11553477
CAS-Nummer: 5672-94-6