(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55590-100G
OR55590-25G
OR55590-5G
APOSOR55590-100GEA
0
EUR
APOSOR55590-100G
APOSOR55590-25G
APOSOR55590-5G
(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride 97%
(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₃ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01722406 CAS-Nummer: 2011-48-5 |