Methyl-2-brom-4-methoxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-4-methoxybenzoesäuremethylester
OR55591-1G OR55591-5G OR55591-10G
APOSOR55591-1GEA 24.8 EUR
APOSOR55591-1G APOSOR55591-5G APOSOR55591-10G
Methyl-2-brom-4-methoxybenzoat
Methyl-2-brom-4-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉BrO₃
Molecular Weight: 245.07 g/mol
Schmelzpunkt: 25…26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026001
CAS-Nummer: 17100-65-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III