2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,6-Tri-tertbutylpyrimidine
OR55593-1G OR55593-5G OR55593-25G
APOSOR55593-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55593-1G APOSOR55593-5G APOSOR55593-25G
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
Formel: C₁₆H₂₈N₂
Molecular Weight: 248,41 g/mol
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094045
CAS-Nummer: 67490-21-5