4-Brom-5-chlor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55606-1G OR55606-250MG
APOSOR55606-1GEA 229 EUR
APOSOR55606-1G APOSOR55606-250MG
4-Brom-5-chlor-1H-indazol
4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Molecular Weight: 231,4800 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12828060
CAS-Nummer: 1056264-74-4