3-Vinylbenzoic acid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR55645-1G OR55645-5G
APOSOR55645-1GEA 45.1 EUR
APOSOR55645-1G APOSOR55645-5G
3-Vinylbenzoic acid 98%
3-Vinylbenzoic acid
Formel: C₉H₈O₂
Schmelzpunkt: 91…95 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00157038
CAS-Nummer: 28447-20-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR