3-Hydroxy-2-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Nitro-3-pyridinol
OR5566-100G OR5566-25G
APOSOR5566-100GEA 66.7 EUR
APOSOR5566-100G APOSOR5566-25G
3-Hydroxy-2-nitropyridin 98%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₃
Molecular Weight: 140,1 g/mol
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006258
CAS-Nummer: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2