4-Brompicolinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
OR5568-10G OR5568-25G OR5568-5G
APOSOR5568-10GEA 31.9 EUR
APOSOR5568-10G APOSOR5568-25G APOSOR5568-5G
4-Brompicolinsäure 97%
4-Brompicolinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molecular Weight: 202.01 g/mol
Schmelzpunkt: 172…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426665
CAS-Nummer: 30766-03-1