2-Acetylamino-4-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(4-Methyl-2-pyridyl)acetamide, N-(4-Methylpyridin-2-yl)acetamide, 2-Acetamido-4-picoline, 2-Acetamido-4-methylpyridine
OR5569-100G OR5569-25G OR5569-5G
APOSOR5569-100GEA 790 EUR
APOSOR5569-100G APOSOR5569-25G APOSOR5569-5G
2-Acetylamino-4-methylpyridin 98%
2-Acetylamino-4-methylpyridin
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,1778 g/mol
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234432
CAS-Nummer: 5327-32-2