2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Isopropyl-2-methoxybenzaldehyde
OR55741-25G
OR55741-100G
APOSOR55741-25GEA
183
EUR
APOSOR55741-25G
APOSOR55741-100G
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyd 97%
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Molecular Weight: 178,23 g/mol Siedepunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095324 CAS-Nummer: 85902-68-7 |