2-Amino-5-brom-4-methyl-3-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5580-10G OR5580-1G OR5580-25G
APOSOR5580-10GEA 187 EUR
APOSOR5580-10G APOSOR5580-1G APOSOR5580-25G
2-Amino-5-brom-4-methyl-3-nitropyridin 98%
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₆BrN₃O₂
Molecular Weight: 232.0400 g/mol
Schmelzpunkt: 160…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00092197
CAS-Nummer: 100367-40-6