Ethyl-p-tolylacetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Methylphenyl)essigsäureethylester, p-Tolylessigsäureethylester
OR5589-10G
OR5589-50G
OR5589-5G
OR5589-25G
APOSOR5589-10GEA
45.1
EUR
APOSOR5589-10G
APOSOR5589-50G
APOSOR5589-5G
APOSOR5589-25G
Ethyl-p-tolylacetat 98%
Ethyl-p-tolylacetat
Formel:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOCH₂CH₃ Siedepunkt: 240…241 °C Dichte: 1,008 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009181 CAS-Nummer: 14062-19-2 EINECS: 237-904-1 |