2-Brom-4-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-Bromothiazole-4-carboxylic acid
OR5590-25G OR5590-5G
APOSOR5590-25GEA 654 EUR
APOSOR5590-25G APOSOR5590-5G
2-Brom-4-thiazolcarbonsäure
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₂BrNO₂S
Schmelzpunkt: 212…214 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115729
CAS-Nummer: 5198-88-9