1-(2-Pyrazinyl)ethanon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5593-100G OR5593-25G OR5593-5G
APOSOR5593-100GEA 75.7 EUR
APOSOR5593-100G APOSOR5593-25G APOSOR5593-5G
1-(2-Pyrazinyl)ethanon
2-Acetylpyrazine
Formel: C₆H₆N₂O
Siedepunkt: 78…79 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006134
CAS-Nummer: 22047-25-2
EINECS: 244-753-5