5-Thiazolemethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Thiazol-5-ylmethanol, 5-(Hydroxymethyl)thiazole, Thiazole-5-methanol
OR5597-100G OR5597-25G OR5597-5G
APOSOR5597-100GEA 79.9 EUR
APOSOR5597-100G APOSOR5597-25G APOSOR5597-5G
5-Thiazolemethanol 98%
5-Thiazolemethanol
Formel: C₄H₅NOS
Molecular Weight: 115,15 g/mol
Siedepunkt: 106 °C/0,075mmHg
Dichte: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04115732
CAS-Nummer: 38585-74-9
EINECS: 414-780-9