4-(Hydroxymethyl)thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5598-1G OR5598-25G OR5598-5G
APOSOR5598-1GEA 147 EUR
APOSOR5598-1G APOSOR5598-25G APOSOR5598-5G
4-(Hydroxymethyl)thiazole 95%
4-(Hydroxymethyl)thiazole
Formel: C₄H₅NOS
Molecular Weight: 115,15 g/mol
Siedepunkt: 85…90 °C/0,5mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04115728
CAS-Nummer: 7036-04-6