3-Aminoisoxazol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR5608-5G OR5608-1G
APOSOR5608-5GEA 43.5 EUR
APOSOR5608-5G APOSOR5608-1G
3-Aminoisoxazol 95%
3-Aminoisoxazole
Formel: C₃H₄N₂O
Molecular Weight: 84,08 g/mol
Siedepunkt: 226…228 °C
Dichte: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038814
CAS-Nummer: 1750-42-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR