Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl2-chloro-4-thiazolecarboxylate
OR5610-1G OR5610-5G
APOSOR5610-1GEA 26.1 EUR
APOSOR5610-1G APOSOR5610-5G
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate 98%
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate
Formel: C₅H₄ClNO₂S
Molecular Weight: 177.6088 g/mol
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659909
CAS-Nummer: 850429-61-7