Ethyl-2-amino-1,3-thiazol-5-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
OR5612-1G
OR5612-5G
OR5612-25G
APOSOR5612-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5612-1G
APOSOR5612-5G
APOSOR5612-25G
Ethyl-2-amino-1,3-thiazol-5-carboxylat 98%
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Formel:
C₆H₈N₂O₂S Molecular Weight: 172.21 g/mol Schmelzpunkt: 159…163 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00602139 CAS-Nummer: 32955-21-8 |