2-Chlor-4-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5617-1G
OR5617-5G
OR5617-25G
APOSOR5617-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5617-1G
APOSOR5617-5G
APOSOR5617-25G
2-Chlor-4-methoxypyridin 98%
2-Chloro-4-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆ClNO Siedepunkt: 224…225 °C Dichte: 1,258 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093951 CAS-Nummer: 17228-69-2 |