5-(Chloracetyl)-6-chloroxindol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Chloro-5-(chloroacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
OR5625-1G OR5625-25G OR5625-5G
APOSOR5625-1GEA 61.1 EUR
APOSOR5625-1G APOSOR5625-25G APOSOR5625-5G
5-(Chloracetyl)-6-chloroxindol 97%
5-(Chloracetyl)-6-chloroxindol
Formel: C₁₀H₇Cl₂NO₂
Schmelzpunkt: 211…213 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04115735
CAS-Nummer: 118307-04-3
UN: 3261
ADR: 8,III