1-Brom-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5627-1G OR5627-5G
APOSOR5627-1GEA 123 EUR
APOSOR5627-1G APOSOR5627-5G
1-Brom-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzol 98%
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formel: C₇H₆BrNO₄S
Molecular Weight: 280,0958 g/mol
Schmelzpunkt: 114…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054605
CAS-Nummer: 94832-06-1