2,4-Thiazolidindion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Thiazolidine-2,4-dione
OR5630-100G OR5630-1KG OR5630-500G
APOSOR5630-100GEA 132 EUR
APOSOR5630-100G APOSOR5630-1KG APOSOR5630-500G
2,4-Thiazolidindion 98%
2,4-Thiazolidindion
Formel: C₃H₃NO₂S
Molecular Weight: 117,13 g/mol
Siedepunkt: 178…179 °C/19mmHg
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005478
CAS-Nummer: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2