trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR5631-25G
OR5631-100G
OR5631-500G
APOSOR5631-25GEA
168
EUR
APOSOR5631-25G
APOSOR5631-100G
APOSOR5631-500G
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
trans-4-Aminocyclohexanol
Formel:
C₆H₁₃NO Siedepunkt: 124 °C/14mmHg Schmelzpunkt: 108…113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067698 CAS-Nummer: 27489-62-9 EINECS: 249-492-8 UN: 3259 ADR: 8,III |