Benzylhydrazine monohydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Benzylhydrazine hydrochloride
OR5636-25G
APOSOR5636-25GEA 75.4 EUR
APOSOR5636-25G
Benzylhydrazine monohydrochloride
Benzylhydrazine monohydrochloride
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 158,63 g/mol
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01722685
CAS-Nummer: 1073-62-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III