4-Bromindol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Bromo-1H-indole

OR5639-25G OR5639-5G OR5639-100G
APOSOR5639-25GEA 128 EUR
APOSOR5639-25G APOSOR5639-5G APOSOR5639-100G
4-Bromindol 98%
4-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C/0,1mmHg
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,563 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00671502
CAS-Nummer: 52488-36-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR