2-Chlor-4-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5643-5G OR5643-100G OR5643-25G
APOSOR5643-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5643-5G APOSOR5643-100G APOSOR5643-25G
2-Chlor-4-iodpyridin
2-Chlor-4-iodpyridin
Formel: C₅H₃ClIN
Molecular Weight: 239,44 g/mol
Schmelzpunkt: 41…45 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861983
CAS-Nummer: 153034-86-7