5-Methyl-2-thiophenboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methylthiophene-2-boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
OR5665-1G OR5665-5G OR5665-25G
APOSOR5665-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5665-1G APOSOR5665-5G APOSOR5665-25G
5-Methyl-2-thiophenboronsäure 97%
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₇BO₂S
Molecular Weight: 141,99 g/mol
Schmelzpunkt: 160…165 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01318166
CAS-Nummer: 162607-20-7