3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5681-1G OR5681-250MG
APOSOR5681-1GEA 143 EUR
APOSOR5681-1G APOSOR5681-250MG
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Formel: C₁₀H₈N₂O
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Schmelzpunkt: 38…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06740321
CAS-Nummer: 852227-92-0